Merck
SY3H6E40F010
Synthonix Corporation
tert-butyl N-{4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl}carbamate
Größe auswählen
100 MG
€ 402,93
250 MG
€ 623,39
500 MG
€ 868,34
Lieferanten-SKU: B18035-100MG
€ 402,93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 402,93
250 MG
€ 623,39
500 MG
€ 868,34
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B18035-100MG
€ 402,93
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
tert-butyl (4-hydroxybicyclo[2.2.2]octan-1-yl)carbamate
Inchi Code
1S/C13H23NO3/c1-11(2,3)17-10(15)14-12-4-7-13(16,8-5-12)9-6-12/h16H,4-9H2,1-3H3,(H,14,15)
InChIKey
MSWXCWNGGPGPDD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/18035.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/18035.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)