Wichtige Dokumente
SY3H6E40EFB0
Synthonix Corporation
4-Aminobenzene-1,3-disulfonic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: A69533-250MG
€ 90,62
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: A69533-250MG
€ 90,62
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
4-amino-1,3-benzenedisulfonic acid
Inchi Code
1S/C6H7NO6S2/c7-5-2-1-4(14(8,9)10)3-6(5)15(11,12)13/h1-3H,7H2,(H,8,9,10)(H,11,12,13)
InChIKey
IMUUNYPYNWXUBO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/69533.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)