Merck
SY3H6E40EEC0
Synthonix Corporation
(S)-2-Amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Größe auswählen
5 G
€ 101,64
10 G
€ 133,49
25 G
€ 206,97
Lieferanten-SKU: A68143-5G
€ 101,64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 101,64
10 G
€ 133,49
25 G
€ 206,97
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.09
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: A68143-5G
€ 101,64
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(2S)-2-amino-3-(4-bromophenyl)propanoic acid
Inchi Code
1S/C9H10BrNO2/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(11)9(12)13/h1-4,8H,5,11H2,(H,12,13)/t8-/m0/s1
InChIKey
PEMUHKUIQHFMTH-QMMMGPOBSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/68143.html
Piktogramme
Skull and crossbones
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/68143.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)