Wichtige Dokumente
SY3H5815FAB6
Synthonix Corporation
3-Isopropylphenylboronic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: P3940-250MG
€ 86,94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: P3940-250MG
€ 86,94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-isopropylphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H13BO2/c1-7(2)8-4-3-5-9(6-8)10(11)12/h3-7,11-12H,1-2H3
InChIKey
QSWLFBMVIGQONC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/3940.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)