Merck
SY3H5815FA78
Synthonix Corporation
6-Nitroindoline
Größe auswählen
1 G
€ 79,60
5 G
€ 96,74
25 G
€ 194,72
Lieferanten-SKU: N9406-1G
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 79,60
5 G
€ 96,74
25 G
€ 194,72
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
164.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: N9406-1G
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-nitroindoline
Inchi Code
1S/C8H8N2O2/c11-10(12)7-2-1-6-3-4-9-8(6)5-7/h1-2,5,9H,3-4H2
InChIKey
LTNYDSMDSLOMSM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Reddish yellow - Deep yellow red
Product Link
https://synthonix.com/9406.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/9406.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)