Merck
SY3H5815F829
Synthonix Corporation
4-Ethoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
238.99
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
4-(ethoxycarbonyl)-2-nitrophenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H10BNO6/c1-2-17-9(12)6-3-4-7(10(13)14)8(5-6)11(15)16/h3-5,13-14H,2H2,1H3
InChIKey
GCDAYMSNTGTFDC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/2998.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/2998.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)