Merck
SY3H5815F73C
Synthonix Corporation
5,6-Dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Größe auswählen
100 MG
€ 317,20
250 MG
€ 500,91
500 MG
€ 782,60
Lieferanten-SKU: D16430-100MG
€ 317,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 317,20
250 MG
€ 500,91
500 MG
€ 782,60
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
108.14
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D16430-100MG
€ 317,20
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H8N2/c1-2-6-3-4-7-8(6)5-1/h3-4H,1-2,5H2
InChIKey
LQKUERRPRLVSLZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/16430.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/16430.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)