Merck
SY3H5815F688
Synthonix Corporation
4-Chloroindolin-2-one
Größe auswählen
100 MG
€ 78,37
250 MG
€ 84,50
1 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: C22284-100MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 78,37
250 MG
€ 84,50
1 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
167.59
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C22284-100MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one
Inchi Code
1S/C8H6ClNO/c9-6-2-1-3-7-5(6)4-8(11)10-7/h1-4,10-11H
InChIKey
IWAPIHWGMXZWBJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/22284.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/22284.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)