Merck
SY3H5815F634
Synthonix Corporation
(1H-Benzo[d]imidazol-2-yl)methanamine
Größe auswählen
1 G
€ 133,49
5 G
€ 170,23
10 G
€ 231,47
Lieferanten-SKU: B9950-1G
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 133,49
5 G
€ 170,23
10 G
€ 231,47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
147.18
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B9950-1G
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
1H-benzimidazol-2-ylmethanamine
Inchi Code
1S/C8H9N3/c9-5-8-10-6-3-1-2-4-7(6)11-8/h1-4H,5,9H2,(H,10,11)
InChIKey
UCOSRTUSVXHIMK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/9950.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/9950.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)