Merck
SY3H5815F552
Synthonix Corporation
5-Bromo-3-fluoropyridin-2-amine
Größe auswählen
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 90,62
Lieferanten-SKU: B25193-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 90,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
191
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B25193-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
5-bromo-3-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-4(7)5(8)9-2-3/h1-2H,(H2,8,9)
InChIKey
QLXASFJHUCKEHU-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/25193.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/25193.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)