Wichtige Dokumente
SY3H5815F52A
Synthonix Corporation
4-(Bromomethyl)benzaldehyde
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B24021-250MG
€ 78,37
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B24021-250MG
€ 78,37
Iupac Name
4-(bromomethyl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C8H7BrO/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4,6H,5H2
InChIKey
XYPVBKDHERGKJG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/24021.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)