Merck
SY3H5815F501
Synthonix Corporation
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 82,05
5 G
€ 89,39
10 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: B23070-1G
€ 82,05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 82,05
5 G
€ 89,39
10 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
269.02
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B23070-1G
€ 82,05
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H4BrF3O2/c9-6-2-4(7(13)14)1-5(3-6)8(10,11)12/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
AMZBKZQMAZWIJM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/23070.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/23070.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)