Merck
SY3H580D8A41
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 415,18
5 G
€ 1.235,76
10 G
€ 2.178,82
Lieferanten-SKU: D0767-1G
€ 415,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 415,18
5 G
€ 1.235,76
10 G
€ 2.178,82
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
197.66
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D0767-1G
€ 415,18
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-7-azaspiro[3.5]nonane hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-8(10)5-7(6-8)1-3-11-4-2-7;/h11H,1-6H2;1H
InChIKey
MJTKXDXLNGAXAF-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/0767.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/0767.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)