Merck
SY3H580D896C
Synthonix Corporation
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 611,14
250 MG
€ 929,57
500 MG
€ 1.517,45
Lieferanten-SKU: B59775-100MG
€ 611,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 611,14
250 MG
€ 929,57
500 MG
€ 1.517,45
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
268.4
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: B59775-100MG
€ 611,14
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
tert-butyl 3,9-diazaspiro[5.6]dodecane-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C15H28N2O2/c1-14(2,3)19-13(18)17-11-7-15(8-12-17)5-4-9-16-10-6-15/h16H,4-12H2,1-3H3
InChIKey
MCLHMSGEDWSROH-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
90%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
oil
Product Link
https://synthonix.com/59775.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59775.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)