Wichtige Dokumente
SY3H580D8933
Synthonix Corporation
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: B59647-100MG
€ 868,34
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: B59647-100MG
€ 868,34
Iupac Name
3-(benzyloxy)bicyclo[1.1.1]pentane-1-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C13H14O3/c14-11(15)12-7-13(8-12,9-12)16-6-10-4-2-1-3-5-10/h1-5H,6-9H2,(H,14,15)
InChIKey
YZJLRKQUFWLAMT-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/59647.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)