Wichtige Dokumente
SY3H3D682C43
Synthonix Corporation
N-(2-Oxopropyl)acetamide
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: X41261-1G
€ 96,74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: X41261-1G
€ 96,74
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-(2-oxopropyl)acetamide
Inchi Code
1S/C5H9NO2/c1-4(7)3-6-5(2)8/h3H2,1-2H3,(H,6,8)
InChIKey
SICIPBMLFSQZEQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41261.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)