Merck
SY3H3D68163E
Synthonix Corporation
6-Nitrochroman-4-one
Größe auswählen
250 MG
€ 89,39
1 G
€ 96,74
5 G
€ 145,73
Lieferanten-SKU: N51224-250MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 89,39
1 G
€ 96,74
5 G
€ 145,73
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
193.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: N51224-250MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-nitro-2,3-dihydro-4H-chromen-4-one
Inchi Code
1S/C9H7NO4/c11-8-3-4-14-9-2-1-6(10(12)13)5-7(8)9/h1-2,5H,3-4H2
InChIKey
KUAWMWVXZMQZLD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51224.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51224.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)