Wichtige Dokumente
SY3H3D680ECF
Synthonix Corporation
Methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M54573-250MG
€ 96,74
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M54573-250MG
€ 96,74
Iupac Name
methyl 3-oxo-4-phenylbutanoate
Inchi Code
1S/C11H12O3/c1-14-11(13)8-10(12)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7-8H2,1H3
InChIKey
DTMSEOVTDVSPDO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54573.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)