Merck
SY3H3D68059C
Synthonix Corporation
2-(4-(Methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Größe auswählen
100 MG
€ 91,84
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: M52487-100MG
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 91,84
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M52487-100MG
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
2-(4-(methoxycarbonyl)phenyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C10H10O4/c1-14-10(13)8-4-2-7(3-5-8)6-9(11)12/h2-5H,6H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
TXZVCDJZNRCDKW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/52487.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/52487.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)