Wichtige Dokumente
SY3H3D68044E
Synthonix Corporation
Methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M51286-250MG
€ 90,62
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M51286-250MG
€ 90,62
Iupac Name
methyl 3-fluoro-4-formylbenzoate
Inchi Code
1S/C9H7FO3/c1-13-9(12)6-2-3-7(5-11)8(10)4-6/h2-5H,1H3
InChIKey
GJYBURAJRAHKAW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51286.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)