Wichtige Dokumente
SY3H3D6802BE
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-6-fluorobenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M48965-250MG
€ 86,94
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M48965-250MG
€ 86,94
Iupac Name
methyl 2-amino-6-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,10H2,1H3
InChIKey
VKJYAPKCOSGXAD-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48965.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)