Merck
SY3H3D6802BD
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.16
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-amino-5-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H8FNO2/c1-12-8(11)6-4-5(9)2-3-7(6)10/h2-4H,10H2,1H3
InChIKey
PUDDYSBKCDKATP-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Lump - Liquid / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/48964.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48964.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)