Wichtige Dokumente
SY3H3D67FE7A
Synthonix Corporation
Methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M48662-250MG
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M48662-250MG
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 3-chloro-4-hydroxybenzoate
Inchi Code
1S/C8H7ClO3/c1-12-8(11)5-2-3-7(10)6(9)4-5/h2-4,10H,1H3
InChIKey
ZSBIMTDWIGWJPW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48662.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)