Merck
SY3H3D67FDFB
Synthonix Corporation
Methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
249.49
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl 2-bromo-6-chlorobenzoate
Inchi Code
1S/C8H6BrClO2/c1-12-8(11)7-5(9)3-2-4-6(7)10/h2-4H,1H3
InChIKey
XSNZTSBNXMQBRI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/48122.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48122.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)