Wichtige Dokumente
SY3H3D67FC37
Synthonix Corporation
Methyl 2,2-dimethylacetoacetate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: M43815-250MG
€ 86,94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: M43815-250MG
€ 86,94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
methyl 2,2-dimethyl-3-oxobutanoate
Inchi Code
1S/C7H12O3/c1-5(8)7(2,3)6(9)10-4/h1-4H3
InChIKey
LVSDLZIEHYYLTC-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43815.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)