Merck
SY3H3D67FB3E
Synthonix Corporation
Methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Größe auswählen
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: M42618-250MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 79,60
1 G
€ 84,50
5 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
155.11
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M42618-250MG
€ 79,60
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H5NO4/c1-11-6(10)7-4(8)2-3-5(7)9/h2-3H,1H3
InChIKey
LLAZQXZGAVBLRX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow red
Product Link
https://synthonix.com/42618.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42618.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)