Merck
SY3H3D67FAF3
Synthonix Corporation
Methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Größe auswählen
5 G
€ 96,74
25 G
€ 170,23
100 G
€ 415,18
Lieferanten-SKU: M41339-5G
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 96,74
25 G
€ 170,23
100 G
€ 415,18
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
169.61
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: M41339-5G
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 2-amino-3-hydroxybutanoate hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11NO3.ClH/c1-3(7)4(6)5(8)9-2;/h3-4,7H,6H2,1-2H3;1H
InChIKey
OZSJLLVVZFTDEY-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/41339.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41339.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)