Merck
SY3H3D67FAE4
Synthonix Corporation
Methyl 2-(2-chloroethoxy)acetate
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.58
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
methyl (2-chloroethoxy)acetate
Inchi Code
1S/C5H9ClO3/c1-8-5(7)4-9-3-2-6/h2-4H2,1H3
InChIKey
RDFIZBYHUOHTQI-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/41275.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41275.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)