Merck
SY3H3D67F4E2
Synthonix Corporation
2-(Iodomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Größe auswählen
1 G
€ 78,37
5 G
€ 84,50
10 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: K43890-1G
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 78,37
5 G
€ 84,50
10 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
267.9
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: K43890-1G
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(iodomethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Inchi Code
1S/C7H14BIO2/c1-6(2)7(3,4)11-8(5-9)10-6/h5H2,1-4H3
InChIKey
UBNNPAYFVZFWPE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/43890.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43890.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)