Merck
SY3H3D67F3DC
Synthonix Corporation
N,N'''-1,6-Hexanediylbis(N'-cyanoguanidine)
Größe auswählen
5 G
€ 91,84
10 G
€ 96,74
25 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: H53261-5G
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 91,84
10 G
€ 96,74
25 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
250.31
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: H53261-5G
€ 91,84
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
N-cyano-N'-[6-(N'-cyanocarbamimidamido)hexyl]guanidine
Inchi Code
1S/C10H18N8/c11-7-17-9(13)15-5-3-1-2-4-6-16-10(14)18-8-12/h1-6H2,(H3,13,15,17)(H3,14,16,18)
InChIKey
YXZZOMVBHPCKMM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/53261.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://synthonix.com/53261.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)