Wichtige Dokumente
SY3H3D67E6E7
Synthonix Corporation
(2S,4S)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid hydrochloride
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: H41378-1G
€ 86,94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: H41378-1G
€ 86,94
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
(2S,4S)-4-hydroxy-2-pyrrolidinecarboxylic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H9NO3.ClH/c7-3-1-4(5(8)9)6-2-3;/h3-4,6-7H,1-2H2,(H,8,9);1H/t3-,4-;/m0./s1
InChIKey
YEJFFQAGTXBSTI-MMALYQPHSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41378.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)