Merck
SY3H3D67E5E9
Synthonix Corporation
3-(3-Fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
Größe auswählen
250 MG
€ 214,32
1 G
€ 243,71
Lieferanten-SKU: F55186-250MG
€ 214,32
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 214,32
1 G
€ 243,71
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
234.19
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: F55186-250MG
€ 214,32
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-(3-fluoro-5-nitrophenoxy)pyridine
Inchi Code
1S/C11H7FN2O3/c12-8-4-9(14(15)16)6-11(5-8)17-10-2-1-3-13-7-10/h1-7H
InChIKey
DBJJZYUJIVEGND-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55186.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55186.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)