Wichtige Dokumente
SY3H3D67E487
Synthonix Corporation
1-(2-Fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: F48022-1G
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: F48022-1G
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(2-fluoro-5-nitrophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6FNO3/c1-5(11)7-4-6(10(12)13)2-3-8(7)9/h2-4H,1H3
InChIKey
BCXOSCQTHVTUET-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48022.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)