Wichtige Dokumente
SY3H3D67DAE3
Synthonix Corporation
Ethyl 4-hydroxy-8-(trifluoromethyl)quinoline-3-carboxylate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E56668-1G
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E56668-1G
€ 84,50
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
ethyl 4-oxo-8-(trifluoromethyl)-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxylate
Inchi Code
1S/C13H10F3NO3/c1-2-20-12(19)8-6-17-10-7(11(8)18)4-3-5-9(10)13(14,15)16/h3-6H,2H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
XSNJFNKOHAUNPO-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56668.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)