Merck
SY3H3D67DA84
Synthonix Corporation
Ethyl 8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Größe auswählen
100 MG
€ 96,74
250 MG
€ 102,87
1 G
€ 121,24
Lieferanten-SKU: E56270-100MG
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 96,74
250 MG
€ 102,87
1 G
€ 121,24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.29
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E56270-100MG
€ 96,74
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
ethyl 8-methyl-1,4-dioxaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Inchi Code
1S/C12H20O4/c1-3-14-10(13)11(2)4-6-12(7-5-11)15-8-9-16-12/h3-9H2,1-2H3
InChIKey
VFWAGFFGWYTECB-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
0.98
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/56270.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56270.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)