Wichtige Dokumente
SY3H3D67D999
Synthonix Corporation
Ethyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: E54669-1G
€ 89,39
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: E54669-1G
€ 89,39
Iupac Name
ethyl 3-(2-bromophenyl)propanoate
Inchi Code
1S/C11H13BrO2/c1-2-14-11(13)8-7-9-5-3-4-6-10(9)12/h3-6H,2,7-8H2,1H3
InChIKey
ZKICRDRBPPOQLM-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54669.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)