Merck
SY3H3D67D2DE
Synthonix Corporation
1-ethyl-2,3-dimethylimidazolium tetrafluoroborate
Größe auswählen
25 G
€ 121,24
100 G
€ 231,47
Lieferanten-SKU: E46613-25G
€ 121,24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 G
€ 121,24
100 G
€ 231,47
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
212
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: E46613-25G
€ 121,24
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
3-ethyl-1,2-dimethyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate
Inchi Code
1S/C7H13N2.BF4/c1-4-9-6-5-8(3)7(9)2;2-1(3,4)5/h5-6H,4H2,1-3H3;/q+1;-1
InChIKey
KNIWGPCMWBGRBE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/46613.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46613.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)