Merck
SY3H3D67D13C
Synthonix Corporation
2,5-Dioxopyrrolidin-1-yl tetradecanoate
Größe auswählen
100 MG
€ 89,39
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: D59328-100MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 89,39
250 MG
€ 96,74
1 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
325.45
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D59328-100MG
€ 89,39
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1-(tetradecanoyloxy)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C18H31NO4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-18(22)23-19-16(20)14-15-17(19)21/h2-15H2,1H3
InChIKey
NZEDHZOVUDEBGW-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Freezer
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Almost white
Product Link
https://synthonix.com/59328.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59328.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)