Merck
SY3H3D67CFDE
Synthonix Corporation
4-((6,7-Dimethoxyquinolin-4-yl)oxy)aniline
Größe auswählen
250 MG
€ 90,62
1 G
€ 97,97
5 G
€ 170,23
Lieferanten-SKU: D58928-250MG
€ 90,62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 90,62
1 G
€ 97,97
5 G
€ 170,23
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
296.33
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D58928-250MG
€ 90,62
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-[(6,7-dimethoxy-4-quinolinyl)oxy]aniline
Inchi Code
1S/C17H16N2O3/c1-20-16-9-13-14(10-17(16)21-2)19-8-7-15(13)22-12-5-3-11(18)4-6-12/h3-10H,18H2,1-2H3
InChIKey
VXEQRXJATQUJSN-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/58928.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58928.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)