Merck
SY3H3D67CC1D
Synthonix Corporation
Diethyl 2,5-dibromoterephthalate
Größe auswählen
1 G
€ 84,50
5 G
€ 90,62
10 G
€ 96,74
Lieferanten-SKU: D55777-1G
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 84,50
5 G
€ 90,62
10 G
€ 96,74
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
380.03
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D55777-1G
€ 84,50
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
diethyl 2,5-dibromoterephthalate
Inchi Code
1S/C12H12Br2O4/c1-3-17-11(15)7-5-10(14)8(6-9(7)13)12(16)18-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChIKey
WXRSDHICEYICMV-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/55777.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55777.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)