Merck
SY3H3D67C359
Synthonix Corporation
2-(2,4-Diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Größe auswählen
1 G
€ 78,37
5 G
€ 84,50
25 G
€ 90,62
Lieferanten-SKU: D49670-1G
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 78,37
5 G
€ 84,50
25 G
€ 90,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
241.12
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D49670-1G
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-(2,4-diaminophenoxy)ethanol dihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H12N2O2.2ClH/c9-6-1-2-8(7(10)5-6)12-4-3-11;;/h1-2,5,11H,3-4,9-10H2;2*1H
InChIKey
VXYWXJXCQSDNHX-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
0.97
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49670.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49670.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)