Merck
SY3H3D67C31C
Synthonix Corporation
(R)-1-(3,5-Difluorophenyl)ethanamine
Größe auswählen
100 MG
€ 133,49
250 MG
€ 182,48
1 G
€ 353,94
Lieferanten-SKU: D49251-100MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 MG
€ 133,49
250 MG
€ 182,48
1 G
€ 353,94
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.16
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D49251-100MG
€ 133,49
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
(1R)-1-(3,5-difluorophenyl)ethanamine
Inchi Code
1S/C8H9F2N/c1-5(11)6-2-7(9)4-8(10)3-6/h2-5H,11H2,1H3/t5-/m1/s1
InChIKey
XTIXPIMMHGCRJD-RXMQYKEDSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/49251.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49251.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)