Merck
SY3H3D67BBF6
Synthonix Corporation
2,4-Dibromobenzoic acid
Größe auswählen
1 G
€ 85,72
5 G
€ 96,74
10 G
€ 108,99
Lieferanten-SKU: D44562-1G
€ 85,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 85,72
5 G
€ 96,74
10 G
€ 108,99
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
279.92
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D44562-1G
€ 85,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChIKey
NAGGYODWMPFKJQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44562.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44562.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)