Merck
SY3H3D67BBC2
Synthonix Corporation
2,2-Difluoro-5-nitrobenzo[d][1,3]dioxole
Größe auswählen
1 G
€ 143,28
5 G
€ 153,08
25 G
€ 157,98
Lieferanten-SKU: D44176-1G
€ 143,28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 143,28
5 G
€ 153,08
25 G
€ 157,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.1
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D44176-1G
€ 143,28
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-5-nitro-1,3-benzodioxole
Inchi Code
1S/C7H3F2NO4/c8-7(9)13-5-2-1-4(10(11)12)3-6(5)14-7/h1-3H
InChIKey
YCLXTFDBDIYVPZ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44176.html
Piktogramme
Skull and crossbonesExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44176.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)