Merck
SY3H3D67BA53
Synthonix Corporation
1,4-Dibromo-2-chlorobenzene
Größe auswählen
5 G
€ 85,72
10 G
€ 91,84
25 G
€ 121,24
Lieferanten-SKU: D41774-5G
€ 85,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 85,72
10 G
€ 91,84
25 G
€ 121,24
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
270.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: D41774-5G
€ 85,72
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Benachrichtigen Sie mich
Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung, wenn dieser Artikel versendet werden kann.
Iupac Name
1,4-dibromo-2-chlorobenzene
Inchi Code
1S/C6H3Br2Cl/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H
InChIKey
LOWQAATYMJIWOG-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light-yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/41774.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41774.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)