Merck
SY3H3D67B8A1
Synthonix Corporation
4-Cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Größe auswählen
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 157,98
Lieferanten-SKU: C59377-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 78,37
1 G
€ 84,50
5 G
€ 157,98
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.35
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C59377-250MG
€ 78,37
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
4-cyano-3,5-difluorophenyl 4-pentylbenzoate
Inchi Code
1S/C19H17F2NO2/c1-2-3-4-5-13-6-8-14(9-7-13)19(23)24-15-10-17(20)16(12-22)18(21)11-15/h6-11H,2-5H2,1H3
InChIKey
ZSDURCFSQJERPJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/59377.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/59377.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)