Merck
SY3H3D67B84E
Synthonix Corporation
2-(2-(4-Chlorophenyl)acetyl)benzoic acid
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
274.7
MDL-Nummer:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar. Setzen Sie sich mit dem technischen Dienst in Verbindung.
Iupac Name
2-[(4-chlorophenyl)acetyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H11ClO3/c16-11-7-5-10(6-8-11)9-14(17)12-3-1-2-4-13(12)15(18)19/h1-8H,9H2,(H,18,19)
InChIKey
BDSINYHJZLINDJ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/58144.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58144.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)