Wichtige Dokumente
SY3H3D67AE0A
Synthonix Corporation
4-Chloroquinolin-8-amine
Größe auswählen
Lieferanten-SKU: C51070-100MG
€ 108,99
Größe auswählen
About This Item
Lieferanten-SKU: C51070-100MG
€ 108,99
Iupac Name
4-chloro-8-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H,11H2
InChIKey
GGVFMKZFUXGDMK-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51070.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)