Merck
SY3H3D67A377
Synthonix Corporation
6-Chloro-1H-benzo[d]imidazole
Größe auswählen
250 MG
€ 80,82
1 G
€ 88,17
5 G
€ 90,62
Lieferanten-SKU: C44774-250MG
€ 80,82
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
250 MG
€ 80,82
1 G
€ 88,17
5 G
€ 90,62
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.58
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C44774-250MG
€ 80,82
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
6-chloro-1H-benzimidazole
Inchi Code
1S/C7H5ClN2/c8-5-1-2-6-7(3-5)10-4-9-6/h1-4H,(H,9,10)
InChIKey
NKLOLMQJDLMZRE-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow or Gray - Pale reddish yellow
Product Link
https://synthonix.com/44774.html
Piktogramme
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44774.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)