Merck
SY3H3D67A2D7
Synthonix Corporation
2-Chloro-5-nitrobenzoylchloride
Größe auswählen
1 G
€ 118,79
5 G
€ 128,59
25 G
€ 133,49
Lieferanten-SKU: C44161-1G
€ 118,79
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
€ 118,79
5 G
€ 128,59
25 G
€ 133,49
About This Item
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.01
MDL-Nummer:
Lieferanten-SKU: C44161-1G
€ 118,79
Versand in 14 Tagen - ab Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloro-5-nitrobenzoyl chloride
Inchi Code
1S/C7H3Cl2NO3/c8-6-2-1-4(10(12)13)3-5(6)7(9)11/h1-3H
InChIKey
OGLKKYALUKXVPQ-UHFFFAOYSA-N
Lagertemp.
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44161.html
Piktogramme
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44161.html
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)